Merck
399531
Sigma-Aldrich
碳化钼
−325 mesh, 99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mo2C
CAS号:
分子量:
203.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.5%
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
InChI 密鑰
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
399531-250G
399531-50G4061831984637