Merck
631817
Sigma-Aldrich
3-溴-5-甲氧基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrNO
CAS号:
分子量:
188.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
COc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)