Merck
630233
Sigma-Aldrich
1-(苯基亚硫酰基)哌啶
97%
别名:
1-苯亚硫酰基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NOS
CAS号:
分子量:
209.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
84-88 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
InChI 密鑰
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的试剂:
  • 选择性糖基化
  • 甘露吡喃醇基化
  • 酶稳定剂的设计
作为合成以下物质的试剂:
  • 用于流感血凝素亲和力研究的聚糖阵列†
  • 用于制备高支链低聚糖的正交保护基
  • 大肠埃希菌78 O抗原多糖相关的四糖重复单位
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Flavia Izzo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(60), 15189-15193 (2017-08-24)
Unprotected tertiary sulfonimidamides have been prepared in good to excellent yields in a one-pot transformation from tertiary sulfinamides through NH transfer. The reaction is mediated by commercially available (diacetoxyiodo)benzene and ammonium carbamate in methanol under convenient conditions. A wide range