Merck
617261
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸二戊酯-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
邻苯二甲酸二正戊酯-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D4H22O4
分子量:
310.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
342 °C
密度
1.036 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI 密鑰
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
244.4 °F - closed cup
閃點(°C)
118 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)