推荐产品
同位素純度
97 atom % D
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
技術
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+12
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
D-葡萄糖-d12已作为一种稳定的同位素内标,通过显微拉曼光谱-氘同位素探针联用(Raman-DIP)对微生物群落的单细胞的碳底物代谢途径和复杂生理系统进行研究和了解。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Raman deuterium isotope probing reveals microbial metabolism at the single-cell level
Xu J, et al.
Analytical Chemistry, 89(24), 13305-13312 (2017)
商品
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.