Merck
552003
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
别名:
D-葡萄糖-C-d7, 葡萄糖-C-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5D7O6
CAS号:
分子量:
187.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
97 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+7
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7 是一种稳定的同位素和单糖,含有六个呈环状结构的碳原子。
應用
D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7 可用于:
  • 作为掺杂剂用于控制被苹果汁污染的葡萄汁的质量过程,采用电喷雾电离傅立叶变换离子回旋共振质谱法 [ESI (-) FT-ICR Ms]。通过测量代谢差异量化葡萄糖的物理和化学循环。结合
  • 通过测量代谢差异量化葡萄糖的物理和化学循环。
  • 结合 D2O,通过减少 D-H 交换来增加脂质生成。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Conor C Horgan et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(20), 4447-4459 (2020-05-07)
Extracellular vesicles (EVs) are biologically-derived nanovectors important for intercellular communication and trafficking. As such, EVs show great promise as disease biomarkers and therapeutic drug delivery vehicles. However, despite the rapidly growing interest in EVs, understanding of the biological mechanisms that
商品
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com