Merck
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
分子量:
225.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
技術
bio NMR: suitable
mp
77-80 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
InChI 密鑰
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)