Merck
614866
Sigma-Aldrich
1-溴癸烷-d21
98 atom % D
别名:
癸基溴-d21
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)8CD2Br
分子量:
242.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
bp
238 °C (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+21
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI 密鑰
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)