Merck
176613
Sigma-Aldrich
环己酮-2,2,6,6-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D4H6O
CAS号:
分子量:
102.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-CQOLUAMGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup