Merck
475378
Sigma-Aldrich
环己酮-d10
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D10(=O)
CAS号:
分子量:
108.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-YXALHFAPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)