Merck
605034
Sigma-Aldrich
L-苏氨酸-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
120.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
256 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)