Merck
691682
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-3,4-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C13CH213CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
149.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
分子量
149.10 by atom % calculation
mp
205 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[C@@H]([13CH2][13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-JBAKHTSASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)