Merck
608580
Sigma-Aldrich
氘代氢氧化锂-6Li 重水
95 atom % 6Li, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6LiOD · D2O
CAS号:
分子量:
44.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.12
同位素純度
95 atom % 6Li
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
room temp
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)