Merck
615293
Sigma-Aldrich
2-(叔丁氧羰基氧亚氨基)-2-苯乙腈(叔丁基-d9
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3COCO2N=C(C6H5)CN
分子量:
255.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
mp
87-89 °C (lit.)
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
InChI 密鑰
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)