Merck
473111
Sigma-Aldrich
6Li2 碳酸锂
95 atom % 6Li
别名:
碳酸锂 6 盐, 碳锂-6, 碳酸锂-6Li2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6Li2CO3
CAS号:
分子量:
72.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
95 atom % 6Li
品質等級
形狀
solid
mp
720 °C (lit.)
質量偏移
M-2
SMILES 字串
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI 密鑰
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)