Merck
607614
Sigma-Aldrich
溴氰-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br13C15N
分子量:
107.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
InChI 密鑰
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)