Merck
488909
Sigma-Aldrich
DL-酪氨酸-3-13C
98 atom % 13C
别名:
DL-4-羟基苯基(丙氨酸-3-13C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
182.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
品質等級
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)