Merck
605093
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-苯基-4-13C
99 atom % 13C
别名:
L-4-羟基苯基-4-13C-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC8H11NO3
CAS号:
分子量:
182.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
光學活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)