Merck
605786
Sigma-Aldrich
棕榈酸-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
别名:
十六酸-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(CH213CH2)7CO2H
分子量:
264.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
61-64 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
InChI 密鑰
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)