Merck
588334
Sigma-Aldrich
1-溴己烷-13C6
99 atom % 13C
别名:
己基溴-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)413CH2Br
分子量:
171.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)