Merck
597872
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-6-溴吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO
CAS号:
分子量:
200.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
51-55 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)