Merck
591653
Sigma-Aldrich
(3S)-(+)-3-(甲基-1H-吲哚-3-基)-3-苯丙酸甲酯
98%
别名:
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19NO2
分子量:
293.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES 字串
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)