Merck
579793
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-1,2-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH213CH(NH2)13CO2H
分子量:
135.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[13C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1,4+1
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-CJQZVISGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)