Merck
721271
Sigma-Aldrich
L-甲硫氨酸-甲基-13C,d2
98 atom % 13C, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
152.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % D
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)