Merck
579440
Sigma-Aldrich
双(2,2,2-三氟乙基)甲基磷酸酯
98%
别名:
双(2,2,2-三氟乙基) P-甲基膦酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3CH2O)2P(O)CH3
CAS号:
分子量:
260.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.339 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
官能基
fluoro
phosphonate
SMILES 字串
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
應用
锂离子电解质阻燃添加剂
用作均相有机催化体系和多氟烷醇磷酸化的催化剂
反应物:
  • 荧光标记的圆皮海绵内酯的合成,用于其与微管蛋白结合的研究
  • 交叉复分解/基于膦酸盐的分子内烯化作用
  • 用于合成抗癌微管稳定大环内酯的烯化作用,(-)-dictyostatin
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)