Merck
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-羟基乙基)-1,2,3,4-四氢-2,2,4,7-四甲基喹啉
97%
别名:
1,2,3,4-四氢-2,2,4,7-四甲基-1-喹啉乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23NO
CAS号:
分子量:
233.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
97%
形狀
crystalline powder
mp
96-100 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
InChI 密鑰
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)