Merck
566268
Sigma-Aldrich
碘化钡 二水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Bal2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
427.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
密度
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Barium iodide dihydrate can be used as a barium precursor for the preparation of barium iodo alkoxide/acetato complexes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Redistribution reactions of heteroleptic barium iodide derivatives: Synthesis and structures of trans-BaI2 (DME)(triglyme), cis-BaI2 (DME)(tetraglyme) and [Ba (tetraglyme) 2] I2
Mishra S, et al.
Polyhedron, 26(1), 66-72 (2007)