Merck
413607
Sigma-Aldrich
溴化钡
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
别名:
Barium dibromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BaBr2
CAS号:
分子量:
297.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
產品線
AnhydroBeads
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
beads
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
SMILES 字串
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)