主要文件
1.03963
SAFC
七水合硫酸亚铁(II)
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
制药生产
别名:
七水合硫酸亚铁(II), 铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FeSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
278.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-753-5
agency
BP
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
描述
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
crystalline
solid
效力
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
1.89 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
硫酸亚铁(II)常用于生物制药生产细胞培养基,或用在矿物质补充剂和婴儿食品中。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1