About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8F3NO3
CAS号:
分子量:
283.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
品質等級
化驗
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
InChI 密鑰
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
應用
荧光单体
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2