Merck
562807
Sigma-Aldrich
N-正丙基马来酰胺
95%
别名:
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2
CAS号:
分子量:
139.15
Beilstein:
1525008
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
冷藏
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.0 °F - closed cup
閃點(°C)
58.9 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary