Merck
41314
Sigma-Aldrich
2-马来酰亚胺甲磺酸乙酯
technical, ≥90.0% (HPLC)
别名:
2-马来酰亚胺乙基甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO5S
分子量:
219.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥90.0% (HPLC)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
maleimide
mesylate
SMILES 字串
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
應用
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)