Merck
561851
Sigma-Aldrich
聚合物键合型偶氮二甲酸二乙酯
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
乙氧基羰基偶氮羧甲基聚苯乙烯, 聚苯乙烯负载 DEAD
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
One of the most powerful and widely used carboncarbon bond forming reactions in organic synthesis is the Mitsunobu reaction.
Global Trade Item Number
货号GTIN
561851-1G4061826223260
561851-25G4061832945873
561851-5G4061832945880