Merck
547298
Sigma-Aldrich
2-丙炔基-四-O-乙酰基-β-D-吡喃葡萄糖苷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22O10
CAS号:
分子量:
386.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)