品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.2-1.7 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
amine
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3