Merck
472093
Sigma-Aldrich
聚合物键合型乙二胺
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
4.0-5.7 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
amine
SMILES 字串
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
InChI 密鑰
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
清除醛类
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
商品
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2
Global Trade Item Number
货号GTIN
472093-5G4061832360454
472093-100G
472093-25G4061833398593