Merck
03550
Sigma-Aldrich
乙二胺
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
别名:
1,2-二氨基乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
等級
absolute
puriss. p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
716 °F
expl. lim.
16 %
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble at 
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
官能基
amine
SMILES 字串
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI 密鑰
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... FNTA(2339)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二胺是线性脂肪族二胺,广泛用作有机合成中的合成砌块。由于其含两个胺基,具有双官能性质,容易形成杂环咪唑烷衍生物。乙二胺也用作原料,合成螯合剂、聚合物、农用化学品和医药中间体。
應用
乙二胺可作为:
  • 反应物,通过共聚合成聚氨酯脲水凝胶。
  • 溶剂,与十二烷硫醇一起,用于溶剂热法制备CdS纳米线。
  • 螯合剂,合成 β-Co(OH)2 纳米晶体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Concise solid-phase synthesis of inverse poly (amidoamine) dendrons using AB 2 building blocks
Huang A Y-T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(51), 5784-5786 (2013)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Synthesis and characterization of water-swellable polyurethane urea gels containing allyloxy groups. I.
Gustafson I and Flodin P
Reactive Polymers, 12(3), 297-303 (1990)
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)