Merck
537780
Sigma-Aldrich
3-(异氰酸基)丙基-官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
别名:
异氰酸酯-3 官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1.2 mmol/g loading
品質等級
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChI 密鑰
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
應用
清除伯胺、仲胺和醇。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)