Merck
642274
Sigma-Aldrich
3-(三甲基铵)丙基-官能化硅胶, 氯化物
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
標籤範圍
1.2 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
應用
强阴离子交换凝胶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)