About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9BrO2Zn
CAS号:
分子量:
246.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.984 g/mL at 25 °C
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup