Merck
766135
Sigma-Aldrich
3-丁烯基溴化锌 溶液
0.6 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrZn
分子量:
200.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
濃度
0.6 M in THF
雜質
<5% free chloride
官能基
allyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
應用
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-5.8 °F
閃點(°C)
-21 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)