Merck
498882
Sigma-Aldrich
4-甲基苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2ZnCl
分子量:
206.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
0.946 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
WWXZVYWATQAWGC-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)