About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2ZnCl
CAS号:
分子量:
226.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
0.96 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JIWPVHAJWTWEJB-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-6.2 °F
閃點(°C)
-21.2 °C