About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BrZn
CAS号:
分子量:
186.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
liquid
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
0.969 g/mL at 25 °C
0.969 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]C1CC1
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
應用
活性亲核试剂,用于钯催化的杂芳基卤化物交叉偶联反应
法律資訊
Rieke Metals,Inc. 产品
Rieke 是 Rieke Metals,Inc. 的注册商标。
Rieke 是 Rieke Metals,Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
其他客户在看
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
680982-50ML | 4061832751061 |