Merck
532304
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-氯代三苯甲基氯
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g
别名:
2,α-Dichlorobenzhydryl-polystyrene crosslinked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
1983914
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI 密鑰
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用于基于 Fmoc 的固相多肽合成的酸不稳定树脂。
  • 温和的酸裂解条件导致肽酸释放,如果需要,可释放完全保护的肽。
  • 2-氯三苯甲基氯树脂可防止第一个氨基酸的外消旋化,因此在形成外消旋混合物时非常有用(常见于组氨酸或半胱氨酸等残留物)。
  • 该树脂还可防止二酮哌嗪形成—这可能是脯氨酸 C 末端肽序列的问题。
用途:
  • 通过搅拌二氯甲烷中的树脂、受保护的氨基酸和过量的二异丙基乙胺(DIEA),影响第一个氨基酸残基的连接。
  • 使用乙酸/三氟乙醇(TFE)/二氯甲烷(1:1:8;v/v/v)、六氟异丙醇 (HFIP)/二氯甲烷(1:4;v/v)或仅使用 0.5% 三氟乙酸/二氯甲烷(v/v)在最温和条件下实现最终受保护肽断片裂解。
  • 如果多肽侧链保护基团的保留不重要,可以使用更高浓度的 TFA。注意:三苯甲基氯对湿度敏感,因此,应对其妥善储存和处理。
  • 如果树脂失活,建议在使用前用乙酰氯或甲苯中SOCl 2 进行处理,以恢复其活性。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)