Merck
532126
Sigma-Aldrich
[rac-乙烯双(4,5,6,7-四氢-1-茚基)]二氯化锆(IV)
97%
别名:
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24Cl2Zr
分子量:
426.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
267-271 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Regiochemistry in Negishi carboaluminations
  • Polymerization of olefins
  • Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
  • Asymmetric carbomagnesiation
  • Reduction of esters to alcohols
  • Enantioselective synthesis of allylic amines
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)