Merck
447862
Sigma-Aldrich
双(丁基环戊二烯基)二氯化锆(IV)
97%
别名:
Dibutylzirconocene dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26Cl2Zr
CAS号:
分子量:
404.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
98.7-99.4 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)