Merck
393231
Sigma-Aldrich
rac-乙烯双(1-茚基)二氯化锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H16Cl2Zr
分子量:
418.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
雜質
≤3% dichloromethane
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)