Merck
531162
Sigma-Aldrich
聚( D,L -乳酸)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw 75,000-120,000
品質等級
降解時間
12-16 months
固有黏度
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp
262 °C (lit.)
轉變溫度
Tg 32.9 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
物理性質
具有生物相容性且可生物降解的聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
货号GTIN
531162-5G4061832928999
531162-1G4061826137451