About This Item
线性分子式:
DOCD2CD2OD
CAS号:
分子量:
68.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
推荐产品
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.08 mmHg
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二醇-d6是一种氘代NMR溶剂,可用于基于NMR的研究和分析。它的红外光谱已被记录。
應用
乙二醇-d6可被用作合成环氧乙烷-d4的起始材料。
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
其他客户在看
Infrared spectra and molecular vibrations of ethylene glycol and deuterated derivatives.
Matsuura H and Miyazawa T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 40(1), 85-94 (1967)
The mechanism of the cationic cyclooligomerization of ethylene-oxide and the concomitant degradation of the crown ether products formed.
Dale J and Daasvatn K.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(5), 327-342 (1980)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
530549-5G | 4061833637043 |
530549-5ML |